missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PHF14 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 24787-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16813285

  • 319.00€ / 150 microlitros

Envío estimado: 02-11-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

PHF14 gene ontology annotations related to this gene include metal ion binding.
Especificaciones

Especificaciones

PHF14
0.43 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O94880
KIAA0783, PHD finger protein 14, PHF14
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
9678
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
PHF14
Liquid
PHF14
PHF14 Fusion Protein Ag20542
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human
Videos
SDS
Documentos
Certificados