Learn More
Beschreibung
- Sporty safety spectacles with high wearer acceptance
- Robust polycarbonate lens with proven uvex supra-vision coating technology - permanently anti-fog and scratch-resistant
- Metal-free
- Comfort features X-tended eyeshield: Soft-seal frame technology wraps around the forehead and provides protection against particle penetration
- Ergonomically shaped side arms with soft ear-pieces ensure a comfortable and secure fit without creating pressure points
- Soft, flexible nose piece adapts to the wearer to deliver a non-slip, pressure-free fit
- Certified in accordance with EN 166 (personal eye protection) and EN 170 (UV filters) UV400 -100% protection against harmful UV radiation up to 400 nm
Spezifikation
Spezifikation
| Lens Coating | Anti-fog, Anti-scratch, Scratch-resistant |
| Lens Tint | Amber |
| Product Type | Safety Glasses |
| Material | Polycarbonate |
| Disposable | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Frame Material | TPE |
| UV Protection | UV400 |
| Frame Type | Semi-rimless |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?