Learn More
Feniltrimetoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021479
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2996-92-1
C9H14O3Si
198.29
MFCD00025689
ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
phenyltrimethoxysilane, trimethoxy phenyl silane, silane, trimethoxyphenyl, silane, phenyltrimethoxy, unii-21tqe746s9, trimethoxysilyl benzene, benzene, trimethoxysilyl, phenyl trimethoxysilane, phenyl trimethoxy silane, phenyltri methoxy silane
18137
trimetoxi(fenil)silano
CO[Si](OC)(OC)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2996-92-1
C9H14O3Si
198.29
MFCD00025689
ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
phenyltrimethoxysilane, trimethoxy phenyl silane, silane, trimethoxyphenyl, silane, phenyltrimethoxy, unii-21tqe746s9, trimethoxysilyl benzene, benzene, trimethoxysilyl, phenyl trimethoxysilane, phenyl trimethoxy silane, phenyltri methoxy silane
18137
trimetoxi(fenil)silano
CO[Si](OC)(OC)C1=CC=CC=C1
Phenyltrimethoxysilane is used for nanoelectronics and material science research. It is used as crosslinking agent for silicone resin and to produce polymer organic silicon compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El feniltrimetoxisilano se utiliza para la investigación en nanoelectrónica y en ciencia de materiales. Se utiliza como agente de entrecruzado para la resina de silicona y para producir compuesto de silicio orgánico polimérico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Desecar a temperatura ambiente. Almacenar en gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 210°C to 212°C
Nombre del producto químico o material Phenyltrimethoxysilane
Punto de fusión -25°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2937896
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.3
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.4735
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.07