Learn More
Feniltriclorosilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10035723
106.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
10 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
98-13-5
C6H5Cl3Si
211.55
MFCD00000479
ORVMIVQULIKXCP-UHFFFAOYSA-N
trichloro phenyl silane, phenyltrichlorosilane, silane, trichlorophenyl, phenyl trichlorosilane, phenylsilicon trichloride, silane, phenyltrichloro, silicon phenyl trichloride, benzene, trichlorosilyl, unii-m7199jl06m, phenyl-trichloro-silane
7372
tricloro(fenil)silano
C1=CC=C(C=C1)[Si](Cl)(Cl)Cl
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
98-13-5
C6H5Cl3Si
211.55
MFCD00000479
ORVMIVQULIKXCP-UHFFFAOYSA-N
trichloro phenyl silane, phenyltrichlorosilane, silane, trichlorophenyl, phenyl trichlorosilane, phenylsilicon trichloride, silane, phenyltrichloro, silicon phenyl trichloride, benzene, trichlorosilyl, unii-m7199jl06m, phenyl-trichloro-silane
7372
tricloro(fenil)silano
C1=CC=C(C=C1)[Si](Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phenyltrichlorosilane
Nombre de nota 95%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3210g/mL
Punto de ebullición 201°C
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5SiCl3
Índice de refracción 1.5220 to 1.524
Cantidad 1 L
Beilstein 16, 911
Gravedad específica 1.321
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in benzene,ehter and perchloroethylene
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.55
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenyltrichlorosilane
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Mention de danger
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Conseils de prudence
  • P232-Proteger de la humedad.