Learn More
Phenylselenyl chloride, 98%, ACROS Organics™
22.40€ - 336.70€
CAS 5707-04-0
Fórmula molecular C6H5ClSe
Molecular Weight (g/mol) 191.52
Número MDL MFCD00000478
InChI Key WJCXADMLESSGRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylselenenyl chloride, phenylselenyl chloride, benzeneselenenyl chloride, chloroselenobenzene, phenyl hypochloroselenoite, phenylselenium chloride, phsecl, phenylselenenylchloride, phenylselanyl chlorane, chloroselanylbenzene
PubChem CID 21928
IUPAC Name phenyl selenohypochlorite
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Se]Cl
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10083443 SDS Ver documentos Acros Organics
179510010
1g Glass bottle 22.40€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
10347740 SDS Ver documentos Acros Organics
179510100
10g Glass bottle 103.70€
10 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 18
Añadir a la cesta
10672023 SDS Ver documentos Acros Organics
179510250
25g Glass bottle 229.30€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 2
Añadir a la cesta
10201293 SDS Ver documentos Acros Organics
179510500
50g Glass bottle 336.70€
50 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
C-X bond formation reagent
Especificaciones
5707-04-0
191.52
WJCXADMLESSGRI-UHFFFAOYSA-N
21928
C1=CC=C(C=C1)[Se]Cl
C6H5ClSe
MFCD00000478
phenylselenenyl chloride, phenylselenyl chloride, benzeneselenenyl chloride, chloroselenobenzene, phenyl hypochloroselenoite, phenylselenium chloride, phsecl, phenylselenenylchloride, phenylselanyl chlorane, chloroselanylbenzene
phenyl selenohypochlorite
Especificaciones
Phenylselenyl chloride
Glass bottle
Orange
1g
5707-04-0
C6H5ClSe
MFCD00000478
05,518; 06,459; 07,286; 09,25; 11,33; 13,26; 16,19; 17,26
WJCXADMLESSGRI-UHFFFAOYSA-N
phenyl selenohypochlorite
21928
Crystals or Crystalline Powder
Authentic
120.0°C (20.0 mmHg)
61.0°C to 65.0°C
98%
97.5% min. (Argentometry)
C6H5SeCl
06, III, 1110
phenylselenenyl chloride, phenylselenyl chloride, benzeneselenenyl chloride, chloroselenobenzene, phenyl hypochloroselenoite, phenylselenium chloride, phsecl, phenylselenenylchloride, phenylselanyl chlorane, chloroselanylbenzene
C1=CC=C(C=C1)[Se]Cl
191.52
191.52
98%
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Phenylselenyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.