Learn More
Cloruro de fenilselenenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020704
49.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5707-04-0
C6H5ClSe
191.53
MFCD00000478
WJCXADMLESSGRI-UHFFFAOYSA-N
phenylselenenyl chloride, phenylselenyl chloride, benzeneselenenyl chloride, chloroselenobenzene, phenyl hypochloroselenoite, phenylselenium chloride, phsecl, phenylselenenylchloride, phenylselanyl chlorane, chloroselanylbenzene
21928
Selenohipoclorito de fenilo
Cl[Se]C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5707-04-0
C6H5ClSe
191.53
MFCD00000478
WJCXADMLESSGRI-UHFFFAOYSA-N
phenylselenenyl chloride, phenylselenyl chloride, benzeneselenenyl chloride, chloroselenobenzene, phenyl hypochloroselenoite, phenylselenium chloride, phsecl, phenylselenenylchloride, phenylselanyl chlorane, chloroselanylbenzene
21928
Selenohipoclorito de fenilo
Cl[Se]C1=CC=CC=C1
Phenylselenenyl chloride is used in the preparation of (cyclobut-1-enylselanyl)benzene. It is an important versatile reagent used in organic synthesis. Further, it serves as a useful synthon for 2-amino alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de fenilselenenilo se utiliza en la preparación de (ciclobut-1-enilselanil)benceno. Es un importante reactivo versátil utilizado en la síntesis orgánica. Además, sirve como un sintón útil para los alcoholes 2-amino.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y álcalis fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phenylselenenyl chloride
Punto de fusión 60°C to 65°C
Punto de ebullición 120°C (20 mmHg)
Olor Stench
Cantidad 5 g
Número UN UN2928
Beilstein 1237091
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.52
Porcentaje de pureza 98%