Learn More
Bromuro de fenilselenenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Employed in the synthesis of enones by selenenylation of α-cyano ketones with lithium naphthalenide. Phenylselenyl bromide was used in the preparation of exo-2-methyl-7-phenylselenyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]pentalene-1,3-dione and endo-2-methyl-7-phenylselanyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopenta[a,e]pentalene-1,3-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la síntesis de enonas por selenenilación de cetonas de α-ciano con naftalenida de litio. El bromuro de fenilselenilo se utilizó en la preparación de exo-2-metil-7-fenilselenil-octahidro-8-oxa-2,7b-diaza-diciclopenta[a,e]pentaleno-1,3-diona y endo-2-metil-7-fenilselanil-octahidro-8-oxa-2,7b-diaza-diciclopenta[a,e]pentaleno-1,3-diona.
Solubilidad
Soluble en tolueno, turbidez muy débil.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado del aire y del agua/humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Se emplea en la síntesis de enonas por selenenilación de cetonas de α-ciano con naftalenida de litio. El bromuro de fenilselenilo se utilizó en la preparación de exo-2-metil-7-fenilselenil-octahidro-8-oxa-2,7b-diaza-diciclopenta[a,e]pentaleno-1,3-diona y endo-2-metil-7-fenilselanil-octahidro-8-oxa-2,7b-diaza-diciclopenta[a,e]pentaleno-1,3-diona.
Solubilidad
Soluble en tolueno, turbidez muy débil.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado del aire y del agua/humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phenylselenenyl bromide |
Punto de fusión | 56°C to 62°C |
Punto de ebullición | 107°C to 108°C (15 mmHg) |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2928 |
Beilstein | 2039772 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in toluene,very faint turbidity. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.98 |
Porcentaje de pureza | 98% |