Learn More
Ácido fenilfosfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-183651
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
1571-33-1
C6H7O3P
158.09
MFCD00002136
QLZHNIAADXEJJP-UHFFFAOYSA-N
benzenephosphonic acid, phosphonic acid, phenyl, phenyl-phosphonic acid, phosphonic acid, p-phenyl, phenyl phosphonic acid, unii-byd76t2868, sv7, pubchem21303, phosphonic acid,phenyl, wln: qpqo&r
15295
ácido fenilfosfónico
OP(O)(=O)C1=CC=CC=C1
1571-33-1
C6H7O3P
158.09
MFCD00002136
QLZHNIAADXEJJP-UHFFFAOYSA-N
benzenephosphonic acid, phosphonic acid, phenyl, phenyl-phosphonic acid, phosphonic acid, p-phenyl, phenyl phosphonic acid, unii-byd76t2868, sv7, pubchem21303, phosphonic acid,phenyl, wln: qpqo&r
15295
ácido fenilfosfónico
OP(O)(=O)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phenylphosphonic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 158.0°C to 165.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5P(O)(OH)2
Cantidad 100 g
Beilstein 16,803
Información de solubilidad Solubility in water: 40.4g/100mL water (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ccl4
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylphosphonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.