Learn More
Phenylmethylsulfonyl Fluoride, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Phenylmethylsulfonyl Fluoride |
| CAS | 329-98-6 |
| Molecular Formula | C7H7FO2S |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | α-Toluenesulfonyl Fluoride, Benzylsulfonyl Fluoride, NSC 88499, PMSF, Phenylmethanesulfonyl Fluoride |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F |
| IUPAC Name | phenylmethanesulfonyl fluoride |
| Molecular Weight (g/mol) | 174.19 |
| Formula Weight | 174.0151 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?