Learn More
Bromuro de fenilmagnesio, solución 1,6 M en CPME, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813601
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
100-58-3, 5614-37-9
C6H5BrMg
181.32
MFCD00000038
ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
phenylmagnesium bromide, bromophenylmagnesium, magnesium, bromophenyl, phmgbr, phenylmagnesiumbromide, bromo phenyl magnesium, phenyl magnesium bromide, phenylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, bromomagnesiobenzene, phenyhnagnesium bromide, grignard reagent
66852
bromo(phenyl)magnesium
Br[Mg]C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
100-58-3, 5614-37-9
C6H5BrMg
181.32
MFCD00000038
ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
phenylmagnesium bromide, bromophenylmagnesium, magnesium, bromophenyl, phmgbr, phenylmagnesiumbromide, bromo phenyl magnesium, phenyl magnesium bromide, phenylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, bromomagnesiobenzene, phenyhnagnesium bromide, grignard reagent
66852
bromo(phenyl)magnesium
Br[Mg]C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phenylmagnesium bromide
Temperatura de inflamación −1°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal C6H5MgBr
Cantidad 100 mL
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.31
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylmagnesium bromide, 1.6M solution in CPME
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.