Learn More
Clorhidrato de fenilhidrazina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-182873
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
59-88-1
C6H9ClN2
144.60
MFCD00012924
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
phenylhydrazine hydrochloride, phenylhydrazinium chloride, phenylhydrazine-hcl, phenylhydrazine monohydrochloride, phenylhydrazine hcl, hydrazine, phenyl-, monohydrochloride, unii-h7qfk49svd, phenylhydrazin hydrochlorid, phenylhydrazine.hcl, ccris 5707
60962
fenilhidrazina; clorhidrato
[H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
59-88-1
C6H9ClN2
144.60
MFCD00012924
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
phenylhydrazine hydrochloride, phenylhydrazinium chloride, phenylhydrazine-hcl, phenylhydrazine monohydrochloride, phenylhydrazine hcl, hydrazine, phenyl-, monohydrochloride, unii-h7qfk49svd, phenylhydrazin hydrochlorid, phenylhydrazine.hcl, ccris 5707
60962
fenilhidrazina; clorhidrato
[H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phenylhydrazine hydrochloride
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 250.0°C to 254.0°C
Color Beige rosáceo o blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5NHNH2·HCl
Cantidad 100 g
Beilstein 15, 67
Fieser 07,284
Índice Merck 15, 7404
Información de solubilidad (5% in H2O) Clear colorless to light yellow solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.61
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylhydrazine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.