Learn More
Fenilhidrazina, 97 %, ACROS Organics™
33.60€ - 234.00€
CAS 100-63-0
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00007573
Clave InChI HKOOXMFOFWEVGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrazinobenzene, hydrazine, phenyl, phenylhydrazin, monophenylhydrazine, phenyl hydrazine, 1-phenylhydrazine, hydrazine-benzene, fenilidrazina, fenylhydrazine, fenylhydrazine dutch
PubChem CID 7516
ChEBI CHEBI:27924
Nombre IUPAC fenilhidrazina
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10732194
SDS Ver documentos
Acros Organics
296681000
100g Frasco de vidrio
33.60€
100 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock, listo para ser enviado: 17
10013440
SDS Ver documentos
Acros Organics
296685000
500g Frasco de vidrio
69.40€
500 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 03-11-2021
11915661
SDS Ver documentos
Acros Organics
296680025
2.5kg Frasco de vidrio
234.00€
2.50 Kg
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock, listo para ser enviado: 10
100-63-0
108.14
HKOOXMFOFWEVGF-UHFFFAOYSA-N
7516
fenilhidrazina
C6H8N2
MFCD00007573
hydrazinobenzene, hydrazine, phenyl, phenylhydrazin, monophenylhydrazine, phenyl hydrazine, 1-phenylhydrazine, hydrazine-benzene, fenilidrazina, fenylhydrazine, fenylhydrazine dutch
CHEBI:27924
C1=CC=C(C=C1)NN
Especificaciones
Phenylhydrazine
89°C
Frasco de vidrio
1.09
Beige o azul a blanco
100g
97%
C6H5NHNH2
15,II,44
15,7404
Solubility in water: 145g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,miscible with alcohol,ether,chloroform and,benzene,sparingly soluble in petroleum ether
C1=CC=C(C=C1)NN
108.14
CHEBI:27924
Polvo
1.0900g/mL
Authentic
1.6040 to 1.6090
238.0°C to 241.0°C
19.0°C
100-63-0
C6H8N2
MFCD00007573
01,838; 02,322; 06,457; 07,284
hydrazinobenzene, hydrazine, phenyl, phenylhydrazin, monophenylhydrazine, phenyl hydrazine, 1-phenylhydrazine, hydrazine-benzene, fenilidrazina, fenylhydrazine, fenylhydrazine dutch
HKOOXMFOFWEVGF-UHFFFAOYSA-N
fenilhidrazina
7516
108.14
97%
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Phenylhydrazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.