Learn More
Fenilglioxal monohidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Phenylglyoxal monohydrate was used to modify pig muscle carbonic anhydraseIII and as a specific reagent for arginine groups. It was also used to prepare pyrrolinone and furan derivatives and as as a chemiluminescent reagent for the determination of purines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato de fenilglioxal se utilizó para modificar la anhidrasa III carbónica muscular de cerdo y como reactivo específico para grupos de arginina. También se utilizó para preparar derivados de pirrolinona y furano y como reactivo quimioluminiscente para la determinación de purinas.
Solubilidad
Parcialmente miscible con agua.
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
El monohidrato de fenilglioxal se utilizó para modificar la anhidrasa III carbónica muscular de cerdo y como reactivo específico para grupos de arginina. También se utilizó para preparar derivados de pirrolinona y furano y como reactivo quimioluminiscente para la determinación de purinas.
Solubilidad
Parcialmente miscible con agua.
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phenylglyoxal monohydrate |
Punto de fusión | 71°C to 77°C |
Punto de ebullición | 142°C (125 mmHg) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1854721 |
Información de solubilidad | Partly miscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.15 (134.12 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 97% |