Learn More
Ácido fenilborónico, + 98 %, puede contener cantidades variables de anhídrido, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2704877
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
98-80-6
C6H7BO2
121.93
MFCD00002103
HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N
benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2
66827
CHEBI:44923
ácido fenilborónico
OB(O)C1=CC=CC=C1
98-80-6
C6H7BO2
121.93
MFCD00002103
HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N
benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2
66827
CHEBI:44923
ácido fenilborónico
OB(O)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phenylboronic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 217°C to 222°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5B(OH)2
Cantidad 10 g
Beilstein 16, 920
Fieser 01,833; 02,317; 03,221; 05,513; 07,284; 09,23; 11,408; 15,254
Índice Merck 15, 1070
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: solubility in benzene : 1.75%, xylene : 1.2%, methanol : 178%, ether : 30.2%
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.93
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Boronic acid, phenyl-