Learn More
Cloruro de fenilacetil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027920
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1000 g
103-80-0
C8H7ClO
154.59
MFCD00000729
VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N
phenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, acetyl chloride, phenyl, phenylacetic acid chloride, phenacetyl chloride, phenylacetylchloride, unii-t30899drnd, phenyl acetyl chloride, a-toluoyl chloride, phenylacetyl
7679
cloruro de 2-fenilacetil
ClC(=O)CC1=CC=CC=C1
103-80-0
C8H7ClO
154.59
MFCD00000729
VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N
phenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, acetyl chloride, phenyl, phenylacetic acid chloride, phenacetyl chloride, phenylacetylchloride, unii-t30899drnd, phenyl acetyl chloride, a-toluoyl chloride, phenylacetyl
7679
cloruro de 2-fenilacetil
ClC(=O)CC1=CC=CC=C1
Phenylacetyl chloride is used in the preparation of 1,2-diphenyl-ethanone by reaction with iodobenzene using tetrabutylammonium tetrafluoroborate as a phase transfer catalyst. It is widely used in the chemical industry for manufacturing dyes and pharmaceutical products. It plays an important role in the preparation of penicillin. Further, it is used to prepare esters for flavorings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de fenilacetil se utiliza en la preparación de 1,2-difenil-etanona por reacción con yodobenceno utilizando tetrafluoroborato de tetrabutilamonio como catalizador de transferencia de fase. Se utiliza ampliamente en la industria química para la fabricación de colorantes y productos farmacéuticos. Desempeña un papel importante en la preparación de la penicilina. Además, se utiliza para preparar ésteres para aromatizantes.
Solubilidad
Miscible en alcohol y éter.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con aminas, los metales más comunes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phenylacetyl chloride
Densidad 1.168
Punto de ebullición 225°C
Temperatura de inflamación 102°C (215°F)
Índice de refracción 1.5325
Cantidad 100 g
Número UN UN2577
Beilstein 742254
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.6
Porcentaje de pureza 98%