Learn More
Hidrazida de ácido fenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10415105
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
937-39-3
C8H10N2O
150.18
MFCD00007612
FPTCVTJCJMVIDV-UHFFFAOYSA-N
phenylacetic acid hydrazide, benzeneacetic acid, hydrazide, phenylacetic hydrazide, phenylacetylhydrazine, phenylacetyl hydrazide, phenacetic acid hydrazide, 2-phenylacetyl hydrazine, phenylacetohydrazide, phenylacethydrazide, phenyl-acetic acid hydrazide
70301
2-fenilacetohidrazida
C1=CC=C(C=C1)CC(=O)NN
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
937-39-3
C8H10N2O
150.18
MFCD00007612
FPTCVTJCJMVIDV-UHFFFAOYSA-N
phenylacetic acid hydrazide, benzeneacetic acid, hydrazide, phenylacetic hydrazide, phenylacetylhydrazine, phenylacetyl hydrazide, phenacetic acid hydrazide, 2-phenylacetyl hydrazine, phenylacetohydrazide, phenylacethydrazide, phenyl-acetic acid hydrazide
70301
2-fenilacetohidrazida
C1=CC=C(C=C1)CC(=O)NN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phenylacetic acid hydrazide
Punto de fusión 115.0°C to 117.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CONHNH2
Cantidad 100 g
Beilstein 09, 446
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylacetic acid hydrazide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.