Learn More
Fenilacetaldehído dimetil acetal, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-181945
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
101-48-4
166.22
MFCD00008487
WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethoxyethyl benzene, phenylacetaldehyde dimethyl acetal, viridine, hyscylene p, 1,1-dimethoxy-2-phenylethane, benzene, 2,2-dimethoxyethyl, phenacetaldehyde dimethyl acetal, padma, 2,2-dimethoxy-1-phenylethane, phenylacetic aldehyde dimethyl acetal
60995
2,2-dimetoxietilbenceno
COC(CC1=CC=CC=C1)OC
101-48-4
166.22
MFCD00008487
WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
2,2-dimethoxyethyl benzene, phenylacetaldehyde dimethyl acetal, viridine, hyscylene p, 1,1-dimethoxy-2-phenylethane, benzene, 2,2-dimethoxyethyl, phenacetaldehyde dimethyl acetal, padma, 2,2-dimethoxy-1-phenylethane, phenylacetic aldehyde dimethyl acetal
60995
2,2-dimetoxietilbenceno
COC(CC1=CC=CC=C1)OC
Nombre del producto químico o material Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
Nombre de nota 98%
Acidez 1mg KOH/g max.
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0040g/mL
Punto de ebullición 219°C to 221°C (754.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 83°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H14O2
Fórmula lineal C6H5CH2CH(OCH3)2
Índice de refracción 1.4930 to 1.495
Cantidad 5 g
Beilstein 07, 293
Gravedad específica 1.004
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 2 parts of 70% alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido