Learn More
Sulfona fenilvinílica, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022161
22.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5535-48-8
C8H8O2S
168.21
MFCD00007554
UJTPZISIAWDGFF-UHFFFAOYSA-N
phenyl vinyl sulfone, vinylsulfonyl benzene, ethenesulfonyl benzene, benzene, ethenylsulfonyl, sulfone, phenyl vinyl, vinylsulfonylbenzene, phenyl vinyl sulphone, ethenylsulfonyl benzene, ethenesulfonyl-benzene, phenyl-vinylsulfon
79664
etenilsulfonilbenceno
C=CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5535-48-8
C8H8O2S
168.21
MFCD00007554
UJTPZISIAWDGFF-UHFFFAOYSA-N
phenyl vinyl sulfone, vinylsulfonyl benzene, ethenesulfonyl benzene, benzene, ethenylsulfonyl, sulfone, phenyl vinyl, vinylsulfonylbenzene, phenyl vinyl sulphone, ethenylsulfonyl benzene, ethenesulfonyl-benzene, phenyl-vinylsulfon
79664
etenilsulfonilbenceno
C=CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Phenyl vinyl sulfone is used as building blocks in the synthesis of a number of organic substances, participate in polymerization reactions, nucleophilic addition reaction, and in cycloaddition reactions. It is also used in the used in the synthesis of reactive dyes, synthesis of textile fibers, in particular cellulose fibers such as cotton and linen. Other applications in the field of medicine includes as powerful inhibitors of certain enzymatic processes. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sulfona vinílica de fenilo se utiliza como componente esencial en la síntesis de distintas sustancias orgánicas, participa en reacciones de polimerización, de adición nucleofílica y de cicloadición. También se utiliza en la síntesis de colorantes reactivos y fibras textiles; en particular, de fibras de celulosa, como el algodón y el lino. En el campo de la medicina también se aplica como potente inhibidor de ciertos procesos enzimáticos. Es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Es soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos comunes.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phenyl vinyl sulfone
Punto de fusión 67°C to 71°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1906894
Información de solubilidad It is soluble in most common organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.22
Porcentaje de pureza ≥99%