missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Salicilato de fenil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7025286
21.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
118-55-8
C13H10O3
214.22
MFCD00002213
ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
phenyl salicylate, salol, phenol salicylate, salphenyl, musol, 2-phenoxycarbonylphenol, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, salicylic acid, phenyl ester, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate
8361
CHEBI:34918
fenil 2-hidroxibenzoato
C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=CC=C2O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
118-55-8
C13H10O3
214.22
MFCD00002213
ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
phenyl salicylate, salol, phenol salicylate, salphenyl, musol, 2-phenoxycarbonylphenol, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, salicylic acid, phenyl ester, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate
8361
CHEBI:34918
fenil 2-hidroxibenzoato
C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=CC=C2O

Phenyl salicylate is used in the production of polymers, lacquers, adhesives, waxes and polishes. It acts as an antiseptic and mild analgesic. It is also used in the prevention of sunburn. It reacts with o-toluidine in 1,2,4-trichlorobenzene to give the corresponding amide o-Salicylotoluide. Further, it is involved in the study to check the effect on crystal size with cooling rate in the laboratory. In addition to this, it is used in veterinary medicine and also employed for coating pills, in which the medicine is intended for enteric release salol.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El salicilato de fenilo se utiliza en la producción de polímeros, lacas, adhesivos, ceras y pulimentos. Actúa como un antiséptico y analgésico suave. También se utiliza en la prevención de quemaduras solares. Reacciona con o-toluidina en 1,2,4-triclorobenceno para dar la amida o-salicilotoluida correspondiente. Además, se usa en el estudio para comprobar el efecto sobre el tamaño del cristal con la velocidad de enfriamiento en el laboratorio. También se utiliza en medicina veterinaria y para las pastillas de recubrimiento, en las que el medicamento está destinado a la liberación entérica de salol.

Solubilidad
Soluble en alcohol, éter, cloroformo, trementina, acetona y benceno. Escasamente soluble en cloroformbenceno. Insoluble en agua.

Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phenyl salicylate
Punto de fusión 41°C to 45°C
Punto de ebullición 172°C to 174°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 393969
Índice Merck 14,7310
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,chloroform,turpentine,acetone and benzene. Sparingly soluble in chloroformbenzene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'