Learn More
Éter de propargilo de fenilo, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3598451
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
13610-02-1
C9H8O
132.16
MFCD00048107
AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
phenyl propargyl ether, prop-2-ynyloxy benzene, prop-2-yn-1-yloxy benzene, phenyl 2-propynyl ether, benzene, 2-propynyloxy, 3-phenoxy-1-propyne, 2-propynyloxy benzene, phenylpropargyl ether, prop-2-ynyloxybenzene, ether, phenyl 2-propynyl
83613
prop-2-inoxibenceno
C#CCOC1=CC=CC=C1
13610-02-1
C9H8O
132.16
MFCD00048107
AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
phenyl propargyl ether, prop-2-ynyloxy benzene, prop-2-yn-1-yloxy benzene, phenyl 2-propynyl ether, benzene, 2-propynyloxy, 3-phenoxy-1-propyne, 2-propynyloxy benzene, phenylpropargyl ether, prop-2-ynyloxybenzene, ether, phenyl 2-propynyl
83613
prop-2-inoxibenceno
C#CCOC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phenyl propargyl ether
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 89.0°C to 90.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5OCH2CCH
Índice de refracción 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyl propargyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.