Learn More
Alfa Aesar™ Phenyl propargyl ether, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ 043923.22
Detalles adicionales : CAS : 13610-02-1 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314978
  • 487.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
13610-02-1
132.162
AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
83613
C#CCOC1=CC=CC=C1
C9H8O
MFCD00048107
phenyl propargyl ether, prop-2-ynyloxy benzene, prop-2-yn-1-yloxy benzene, phenyl 2-propynyl ether, benzene, 2-propynyloxy, 3-phenoxy-1-propyne, 2-propynyloxy benzene, phenylpropargyl ether, prop-2-ynyloxybenzene, ether, phenyl 2-propynyl
prop-2-ynoxybenzene
Especificaciones
Phenyl propargyl ether
Pungent
89°C to 90°C (14mmHg)
100g
C9H8O
MFCD00048107
AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
prop-2-ynoxybenzene
83613
Liquid
1.030g/mL
1.5330
Colorless to Yellow
13610-02-1
C6H5OCH2C≡CH
phenyl propargyl ether, prop-2-ynyloxy benzene, prop-2-yn-1-yloxy benzene, phenyl 2-propynyl ether, benzene, 2-propynyloxy, 3-phenoxy-1-propyne, 2-propynyloxy benzene, phenylpropargyl ether, prop-2-ynyloxybenzene, ether, phenyl 2-propynyl
C#CCOC1=CC=CC=C1
132.162
132.16
97%