missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenil fosforodiamidato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7021285
228.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7450-69-3
C6H9N2O2P
172.124
MFCD00014767
AYRRNFHDJUXLEQ-UHFFFAOYSA-N
phenyl phosphorodiamidate, phenylphosphorodiamidate, phenyl diamidophosphate, phosphorodiamidic acid, phenyl ester, diaminophosphoryl oxy benzene, phenylphosphorodiamidat, phosphoric phenyl ester diamide, phenyl phosphordiamidate, phenyl diamidophosphate #, diaminophenoxyphosphino-1-one
81954
diaminofosforiloxibenceno
C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(N)N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7450-69-3
C6H9N2O2P
172.124
MFCD00014767
AYRRNFHDJUXLEQ-UHFFFAOYSA-N
phenyl phosphorodiamidate, phenylphosphorodiamidate, phenyl diamidophosphate, phosphorodiamidic acid, phenyl ester, diaminophosphoryl oxy benzene, phenylphosphorodiamidat, phosphoric phenyl ester diamide, phenyl phosphordiamidate, phenyl diamidophosphate #, diaminophenoxyphosphino-1-one
81954
diaminofosforiloxibenceno
C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(N)N

Reagent for conversion of tautomeric keto-hydroxy groups (e.g. in N-heterocycles) directly to amino groups.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phenyl phosphorodiamidate
Punto de fusión 180°C to 185°C
Cantidad 10 g
Beilstein 608629
Sensibilidad Air and light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.12
Porcentaje de pureza ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'