Learn More
Metanosulfonato de fenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052819
14.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16156-59-5
C7H8O3S
172.20
MFCD00095143
WXVUCMFEGJUVTN-UHFFFAOYSA-N
phenyl methylsulfonate, phenyl methyl sulfonate, acmc-1bs7l, phenylmethanesulfonate 4, phenyl methanesulfonate, methanesulfonic acid,phenyl ester, methanesulfonic acid phenyl ester, methanesulfonic acid, phenyl ester
316170
phenyl methanesulfonate
CS(=O)(=O)OC1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16156-59-5
C7H8O3S
172.20
MFCD00095143
WXVUCMFEGJUVTN-UHFFFAOYSA-N
phenyl methylsulfonate, phenyl methyl sulfonate, acmc-1bs7l, phenylmethanesulfonate 4, phenyl methanesulfonate, methanesulfonic acid,phenyl ester, methanesulfonic acid phenyl ester, methanesulfonic acid, phenyl ester
316170
phenyl methanesulfonate
CS(=O)(=O)OC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phenyl methanesulfonate
Punto de fusión 58°C to 61°C
Color Marrón
Punto de ebullición 279°C
Fórmula lineal CH3SO3C6H5
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido