Learn More
Acrilato de fenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Phenyl acrylate reacts with benzaldehyde to produce 2-(hydroxy-phenyl-methyl)-acrylic acid phenyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fenilacrilato reacciona con el benzaldehído para producir éster fenílico del ácido 2-(hidroxi-fenil-metil)-acrílico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a 4 °C. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
El fenilacrilato reacciona con el benzaldehído para producir éster fenílico del ácido 2-(hidroxi-fenil-metil)-acrílico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a 4 °C. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phenyl acrylate |
Densidad | 1.076 |
Punto de ebullición | 89°C to 90°C (12 mmHg) |
Índice de refracción | 1.521 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3082 |
Beilstein | 2041124 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.16 |
Porcentaje de pureza | 97% |