missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenyl 4-[(R)-alpha-(4-chlorophenyl)benzyl]piperazine-1-carboxylate, 98%, Alfa Aesar™

Marca:  Alfa Aesar H61784.03

Detalles adicionales : CAS : 1136010-90-6 Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15446776

  • 179.00€ / 1 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 23-05-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

1136010-90-6
1-piperazinecarboxylicacid,4-r-4-chlorophenyl phenylmethyl-phenyl ester, phenyl 4-r-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine-1-carboxylate

Especificación

Phenyl 4-[(R)-alpha-(4-chlorophenyl)benzyl]piperazine-1-carboxylate
1136010-90-6
406.9
98%
1g
1-piperazinecarboxylicacid,4-r-4-chlorophenyl phenylmethyl-phenyl ester, phenyl 4-r-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine-1-carboxylate
Solid
Videos
SDS