Learn More
Hidrocloruro de fenil(4-piperidil)metanona, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phenyl(4-piperidyl)methanone hydrochloride |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.72 |
Porcentaje de pureza | 97% |