Learn More
Ácido fenoxiacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510518
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
122-59-8
C8H8O3
152.15
MFCD00004296
LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
phenoxyacetic acid, phenoxyethanoic acid, acetic acid, phenoxy, glycolic acid phenyl ether, phenoxy acetic acid, glycol acid phenyl ether, o-phenylglycolic acid, phenoxyacetate, glycollic acid phenyl ether, acide phenoxyacetique
19188
CHEBI:8075
Ácido 2-fenoxiacético
OC(=O)COC1=CC=CC=C1
122-59-8
C8H8O3
152.15
MFCD00004296
LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
phenoxyacetic acid, phenoxyethanoic acid, acetic acid, phenoxy, glycolic acid phenyl ether, phenoxy acetic acid, glycol acid phenyl ether, o-phenylglycolic acid, phenoxyacetate, glycollic acid phenyl ether, acide phenoxyacetique
19188
CHEBI:8075
Ácido 2-fenoxiacético
OC(=O)COC1=CC=CC=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phenoxyacetic acid
Punto de fusión 98.0°C to 101.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 285.0°C
Temperatura de inflamación 165°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Acid)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5OCH2CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 06,161
Fieser 09,361
Índice Merck 15,7366
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in ether, alcohol and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo granular, gránulos o perlas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenoxyacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.