Learn More
Phenoxazine, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 130220050
Detalles adicionales : CAS : 135-67-1 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10407140
  • 124.30€ / 5 g
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
135-67-1
183.21
TZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
67278
C1=CC=C2C(=C1)NC3=CC=CC=C3O2
C12H9NO
MFCD00005014
phenoxazine, phenazoxine, unii-c2zwt499sg, c2zwt499sg, 5,4-oxazine, phenotazine, rarechem fh 2c 0s92, phenoxazine 1g, 9ci
10H-phenoxazine
Especificaciones
Phenoxazine
Glass bottle
154.0°C to 159.0°C
135-67-1
C12H9NO
27, 62
phenoxazine, phenazoxine, unii-c2zwt499sg, c2zwt499sg, 5,4-oxazine, phenotazine, rarechem fh 2c 0s92, phenoxazine 1g, 9ci
TZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
10H-phenoxazine
67278
Fine Crystalline Powder
Authentic
Gray to Gray-Green
5g
96% min. (HPLC)
MFCD00005014
15, 7365
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in abs.methanol, ethanol, ether,, chloroform and benzene, sparingly soluble in petroleum ether
C1=CC=C2C(=C1)NC3=CC=CC=C3O2
183.21
183.21
97%
Videos
SDS Documentos