Learn More
Fenoxazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10033763
340.68 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
135-67-1
C12H9NO
183.21
MFCD00005014
TZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
phenoxazine, phenazoxine, unii-c2zwt499sg, c2zwt499sg, 5,4-oxazine, phenotazine, rarechem fh 2c 0s92, phenoxazine 1g, 9ci
67278
10H-fenoxazina
N1C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
135-67-1
C12H9NO
183.21
MFCD00005014
TZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
phenoxazine, phenazoxine, unii-c2zwt499sg, c2zwt499sg, 5,4-oxazine, phenotazine, rarechem fh 2c 0s92, phenoxazine 1g, 9ci
67278
10H-fenoxazina
N1C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phenoxazine
Punto de fusión 154.0°C to 159.0°C
Color Gris a gris verdoso
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 27, 62
Índice Merck 15, 7365
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in abs.methanol, ethanol, ether,, chloroform and benzene, sparingly soluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino