Learn More
Phenolphthalein Solid, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
61.94 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21984" para aplicar la oferta.
52.53 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
61.94 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21984" para aplicar la oferta.
52.53 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
61.94 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
Fenolftaleína sólida, pura, grado indicador
Especificaciones
Punto de fusión | 258°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.32g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Color | Blanco |
Cantidad | 100 g |
Forma física | Sólido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Phenolphthalein
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: phenolphthalein