Learn More
Phenolphthalein, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number p-5391249
Click to view available options
Cantidad:
125 g
Envase:
Frasco de polietileno
77-09-8
C20H14O4
318.33
MFCD00005913
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
phenolphthalein, phthalimetten, euchessina, phthalin, espotabs, phenolax, purgophen, koprol, laxogen, trilax
4764
CHEBI:34914
3,3-bis-(4-hidroxifenil)-1,3-dihidro-2-benzofuran-1-ona
OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
77-09-8
C20H14O4
318.33
MFCD00005913
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
phenolphthalein, phthalimetten, euchessina, phthalin, espotabs, phenolax, purgophen, koprol, laxogen, trilax
4764
CHEBI:34914
3,3-bis-(4-hidroxifenil)-1,3-dihidro-2-benzofuran-1-ona
OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Nombre del producto químico o material Phenolphthalein
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 125 g
Gravedad específica 1L = 1.30kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.33
Grado BAKER ANALYZED™ Reactivo de ACS
Forma física Polvo
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.