Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fenolftaleína, 98,5 %
Catalog Number 10195343
282.68 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
77-09-8
C20H14O4
318.33
MFCD00005913
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
4764
CHEBI:34914
3,3-bis(4-hidroxifenilo)-2-benzofurano-1-ona
OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
77-09-8
C20H14O4
318.33
MFCD00005913
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
4764
CHEBI:34914
3,3-bis(4-hidroxifenilo)-2-benzofurano-1-ona
OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phenolphthalein
Punto de fusión 258.0°C to 263.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5%
Beilstein 18, 143
Índice Merck 15, 7356
Información de solubilidad Solubility in water: <0.1%. Other solubilities: 1g/12mL alcohol, 1g/100mL ether, soluble in alkalies, soluble in chloroform
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.32
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C)
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.299
Color Blanco
Cantidad 2.5 kg
Forma física Polvo