Learn More
Corning™ Tapones de rosca fenólicos
These caps are fabricated of a resin specially formulated to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps have a glued-in, white rubber liner.
31.99€ - 97.36€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapón de rosca |
---|---|
Material de revestimiento | Caucho |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Fenólico |
Color | Negro |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10383563
|
Corning™
9999-24 |
12,5 mm |
31.99€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10427033
|
Corning™
9999-132 |
13,5mm |
97.36€
paquete de 288 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
These caps are fabricated of a resin specially formulated to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps have a glued-in, white rubber liner.
Especificaciones
Tapón de rosca | |
Esterilizable en autoclave | |
Negro |
Caucho | |
Fenólico | |
Tubos para cultivo |