Learn More
Gravis Tapones fenólicos
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
18 mm
28 mm de PVDC
28 mm
30 mm
33 mm de AS
38 mm de AT
40 mm
48 mm de AS
Poliex de 18 mm
Poliex de 28 mm
Poliex de 30 mm
Poliex de 35 mm
Poliex de 40 mm
Teflon™ de 18 mm
Teflon™ de 30 mm
Teflon™ de 35 mm
Teflon™ de 40 mm
Descripción
- Revestimientos de cartón con recubrimiento de polietileno resistentes a temperaturas de hasta 80 °C
- Revestimientos de caucho totalmente esterilizables en autoclave
- Revestimientos de espuma de polietileno resistentes a temperaturas de hasta 60 °C
- Revestimientos de butilo/PTFE totalmente esterilizables en autoclave
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Cartón con recubrimiento de polietileno |
Tipo de tapón | Tapón |
Tipo de producto | Tapón |
Color | Negro |
Material | Resina fenólica |
N.° por paquete | Paquete de 100 |
Cantidad | 100/paquete |
Tamaño de rosca (métrico) | 48 mm de AS |