Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de fenol, sal sódica
Catalog Number p-4510220
19.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
34487-61-1
C19H13NaO5S
376.358
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
23686673
sodio; 4-[3-(4-hidroxifenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenolato
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
34487-61-1
C19H13NaO5S
376.358
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
23686673
sodio; 4-[3-(4-hidroxifenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenolato
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phenol Red, sodium salt
Punto de fusión 285.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.35
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 1600 (558nm, in buffer) min.
Intervalo de transición visual pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Color Marrón a rojo
Cantidad 5 g
Forma física Polvo amorfo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenol Red, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.