Learn More
Rojo de fenol, sal sódica, polvo, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T.Baker™
284.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phenol Red, Sodium Salt |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.37 |
Grado | Reactivo ACS BAKER ANALYZED™ |
Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |
Cantidad | 5 g |
Forma física | Polvo |