Learn More
Rojo de fenol, sal sódica, polvo, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T.Baker™
Catalog Number 15558824
284.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
34487-61-1
C19H13NaO5S
376.358
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
23686673
sodio;4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenolato
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
34487-61-1
C19H13NaO5S
376.358
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
23686673
sodio;4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenolato
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Nombre del producto químico o material Phenol Red, Sodium Salt
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.37
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Cantidad 5 g
Forma física Polvo