Learn More
Sal sódica rojo de fenol, solución acuosa al 0,02 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11308977
18.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
34487-61-1
C19H13NaO5S
376.358
MFCD00066901
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
23686673
sodio; 4-[3-(4-hidroxifenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenolato
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
34487-61-1
C19H13NaO5S
376.358
MFCD00066901
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
23686673
sodio; 4-[3-(4-hidroxifenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenolato
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phenol Red sodium salt
Concentración 0.02% w/v aq. soln.
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.37
Densidad 0.972 g/mL
Cantidad 100 mL
Forma física Líquida