Learn More
Phenol Red, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073391
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
500 g
143-74-8
C19H14O5S
354.38
MFCD00003552
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
4766
CHEBI:31991
OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
143-74-8
C19H14O5S
354.38
MFCD00003552
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
4766
CHEBI:31991
OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Punto de fusión 300°C
Nombre IUPAC 3,3-bis(4-hidroxifenil)-3H-2,1λ⁶-benzoxatiol-1,1-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.38g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Marrón-Rojo
Cantidad 5 g
Forma física Sólido en polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenol Red
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.