Learn More
Alfa Aesar™ Phenol Red, ACS
pH indicator
Marca:  Alfa Aesar™ 016294.06
Detalles adicionales : CAS : 143-74-8 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317178
  • 22.20€ / 5 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
143-74-8
354.376
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
4766
4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
C19H14O5S
MFCD00003552
Phenolsulfonphthalein; Phenylsulfonephthalein
CHEBI:31991
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)O
Especificación
Phenol Red
C19H14O5S
326470
Phenolsulfonphthalein; Phenylsulfonephthalein
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
4766
354.38
ACS
>300°C
143-74-8
MFCD00003552
14,7247
Practically insoluble in chloroform, ether; Soluble in aqueous alkali hydroxides or carbonates with red color (removed by boiling with zinc dust); Solubility in water: approximately 1g/1300mL; Solubility in alcohol: approximately 1g/350mL
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)O
354.376
CHEBI:31991
Crystalline
Odorless
5g