Learn More
Phenol, Fused Crystal, White, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Lata de acero
Descripción
- Para la extracción de ácidos nucleicos y aplicaciones de biología molecular
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phenol |
Color | Blanco |
Temperatura de inflamación | 79.00°C |
Envase | Lata de acero |
Cantidad | 100 g |
Gravedad específica | 1L = 1.06kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 94.11 |
Grado | Biorreactivo ultrapuro |
Forma física | Cristal fusionado |