Learn More
Fenetol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10402801
13.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
103-73-1
C8H10O
122.17
MFCD00009090
DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N
phenetole, benzene, ethoxy, ethyl phenyl ether, phenetol, phenyl ethyl ether, phenoxyethane, a phenoxyethane, ether, ethyl phenyl, unii-rb8lu2c57f
7674
CHEBI:67129
etoxibenceno
CCOC1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
103-73-1
C8H10O
122.17
MFCD00009090
DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N
phenetole, benzene, ethoxy, ethyl phenyl ether, phenetol, phenyl ethyl ether, phenoxyethane, a phenoxyethane, ether, ethyl phenyl, unii-rb8lu2c57f
7674
CHEBI:67129
etoxibenceno
CCOC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phenetole
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -30.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 169.0°C to 170.0°C
Temperatura de inflamación 57°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5OC2H5
Índice de refracción 1.5055 to 1.5075
Cantidad 100 mL
Beilstein 06, 140
Índice Merck 15, 7343
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenetole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.