Learn More
Fenetol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022632
16.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
103-73-1
C8H10O
122.167
MFCD00009090
DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N
phenetole, benzene, ethoxy, ethyl phenyl ether, phenetol, phenyl ethyl ether, phenoxyethane, a phenoxyethane, ether, ethyl phenyl, unii-rb8lu2c57f
7674
CHEBI:67129
etoxibenceno
CCOC1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
103-73-1
C8H10O
122.167
MFCD00009090
DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N
phenetole, benzene, ethoxy, ethyl phenyl ether, phenetol, phenyl ethyl ether, phenoxyethane, a phenoxyethane, ether, ethyl phenyl, unii-rb8lu2c57f
7674
CHEBI:67129
etoxibenceno
CCOC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phenetole
Punto de fusión -30°C
Densidad 0.967
Punto de ebullición 169°C to 170°C
Temperatura de inflamación 57°C (134°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.507
Cantidad 100 mL
Número UN UN3271
Beilstein 636270
Índice Merck 14,7229
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza ≥98%