Learn More
Cloruro de fenetilmagnesio, solución de 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3770794
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
90878-19-6, 109-99-9
C8H9ClMg
164.92
MFCD00192387
AZORNQXQALOFHH-UHFFFAOYSA-M
phenethyl magnesium chloride, phenylethyl magnesium chloride, chloro 2-phenylethyl magnesium, phenethylmagnesium chloride, phenethylmagnesium chloride solution, phenethymagnesium chloride, phenyethylmagnesium chloride, phenylethylmagnesium chloride, 2-phenylethylmagnesium chloride, 2-phenylethyl magnesium chloride
4671868
magnesio; etilbenceno; cloruro
Cl[Mg]CCC1=CC=CC=C1
90878-19-6, 109-99-9
C8H9ClMg
164.92
MFCD00192387
AZORNQXQALOFHH-UHFFFAOYSA-M
phenethyl magnesium chloride, phenylethyl magnesium chloride, chloro 2-phenylethyl magnesium, phenethylmagnesium chloride, phenethylmagnesium chloride solution, phenethymagnesium chloride, phenyethylmagnesium chloride, phenylethylmagnesium chloride, 2-phenylethylmagnesium chloride, 2-phenylethyl magnesium chloride
4671868
magnesio; etilbenceno; cloruro
Cl[Mg]CCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phenethylmagnesium chloride
Nombre de nota 1M solution in THF
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.9540g/mL
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal C6H5(CH2)2MgCl
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.954
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.92
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenethylmagnesium chloride, 1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.