Learn More
Fenetiloisotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2705740
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
2257-09-2
C9H9NS
163.24
MFCD00004821
IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
2-phenylethyl isothiocyanate, phenethyl isothiocyanate, phenylethyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatoethyl benzene, phenethyl mustard oil, phenylaethylsenfoel, benzene, 2-isothiocyanatoethyl, peitc, phenylethyl mustard oil, 2-phenylethylisothiocyanate
16741
CHEBI:351346
2-isotiocianatoetilbenceno
C1=CC=C(C=C1)CCN=C=S
2257-09-2
C9H9NS
163.24
MFCD00004821
IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
2-phenylethyl isothiocyanate, phenethyl isothiocyanate, phenylethyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatoethyl benzene, phenethyl mustard oil, phenylaethylsenfoel, benzene, 2-isothiocyanatoethyl, peitc, phenylethyl mustard oil, 2-phenylethylisothiocyanate
16741
CHEBI:351346
2-isotiocianatoetilbenceno
C1=CC=C(C=C1)CCN=C=S
Nombre del producto químico o material Phenethyl isothiocyanate
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.1000g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal C6H5CH2CH2NCS
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 7340
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.24
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.