Learn More
Metosulfato de fenazina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
It is used with ascorbic acid to determine nitric oxide reductase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza con ácido ascórbico para determinar la actividad del óxido nítrico reductasa.
Solubilidad
Soluble en agua. (100 g/l a20 °C)
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar a -20 °C.
Se utiliza con ácido ascórbico para determinar la actividad del óxido nítrico reductasa.
Solubilidad
Soluble en agua. (100 g/l a20 °C)
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar a -20 °C.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phenazine methosulfate |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 3898869 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in water. (100g/L at20°C) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.34 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |