Learn More
Fenazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-180848
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
92-82-0
C12H8N2
180.21
MFCD00005023
PCNDJXKNXGMECE-UHFFFAOYSA-N
dibenzopyrazine, azophenylene, dibenzoparadiazine, acridizine, 9,10-diazaanthracene, dibenzo-p-diazine, unii-2jhr6k463w, phenazine, dibenzo b,e pyrazine, acmc-209rhs
4757
CHEBI:36674
fenazina
C1=CC=C2C(=C1)N=C3C=CC=CC3=N2
92-82-0
C12H8N2
180.21
MFCD00005023
PCNDJXKNXGMECE-UHFFFAOYSA-N
dibenzopyrazine, azophenylene, dibenzoparadiazine, acridizine, 9,10-diazaanthracene, dibenzo-p-diazine, unii-2jhr6k463w, phenazine, dibenzo b,e pyrazine, acmc-209rhs
4757
CHEBI:36674
fenazina
C1=CC=C2C(=C1)N=C3C=CC=CC3=N2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phenazine
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 174.0°C to 177.0°C
Color Amarillo a marrón
Punto de ebullición >360.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 23,223
Índice Merck 15,7331
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: partially soluble in alcohol and ether, moderately soluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.