Learn More
Olympus™ Phase Contrast Ring, Small
Provide phase contrast viewing with this small, insertable ring. Olympus™ Phase Contrast Ring, Small works with the U-UCD8 universal condenser, and a variety of applicable objectives.
Marca:  Olympus™ K10017626
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12661561
  • 232.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Proporciona visualización de contraste de fase.
  • Pequeños.
  • Insertable.
  • Funciona con el condensador universal U-UCD8.
Especificaciones
Especificaciones
Anillo de contraste de fase, pequeño
PlanN100XOPh, UPlanFLN60XOPh, UPlanFLN100XOPh