Learn More
Olympus™ Phase Contrast Ring, Small
Provide phase contrast viewing with this small, insertable ring. Olympus™ Phase Contrast Ring, Small works with the U-UCD8 universal condenser, and a variety of applicable objectives.
Marca: Olympus™ K10017625
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Proporciona visualización de contraste de fase.
- Pequeños.
- Insertable.
- Funciona con el condensador universal U-UCD8.
Especificaciones
Anillo de contraste de fase, pequeño | |
PlanN40XPh, UPlanFLN40XPh |