Learn More
Ismatec™ PharMed™ Ismaprene Extension Tubing
Ideal tubing for pharmaceutical and medical applications, including cell culture and tissue culture work, as well as foodstuffs. Ismatec™ PharMed™ Ismaprene Extension Tubing is for 2- and 3-stop tubing.
Marca:  Ismatec™ SC0337A
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10043002
Cantidad Precio
1 80.82€ / 3 metros
10 74.36€ / 3 metros
Envío estimado: 04-01-2022
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ideales para filtración de producción, fermentación y líneas de proceso de biorreactor.
  • Vida útil muy larga.
  • No tóxicos y no hemolíticos.
  • Resistenten a la luz normal y a la radiación UV
  • Adecuados para productos médicos y alimenticios.
  • Baja espalación de partículas.
  • Se pueden esterilizar en autoclave repetidas veces.
  • Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP.
  • Cumplen con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF.
  • Posible lixiviación de aditivos (lubricantes).
  • Aplicaciones
    • Ácidos: Buena
    • Soluciones alcalinas: Buena
    • Disolventes: No se recomienda
    • Presión: No se recomienda
    • Medios viscosos: Buena
    • Medios estériles: Excelente
  • Cumple con: FDA 21CFR177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Aprobación NSF (Norma 51).
  • Esterilización
    • Esterilizables en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 141 °C.
    • Esterilización por gas con óxido de etileno.
    • Esterilizar con radiación de hasta 2,5 mrad.
    • Advertencia: Utilice la versión de tubo especial (tapones soldados) al esterilizar en autoclave los tubos de 2 o 3 tapones codificados por colores.
Especificaciones
Especificaciones
FDA 21CFR177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Aprobación NSF (Norma 51)
PharMed Ismaprene
Tubos de extensión
-60 °C
0,25mm de diámetro interior
Posible lixiviación de aditivos (lubricantes).
Excelente
Esterilizable en autoclave
3 m
Aplicaciones farmacéuticas y médicas, lo que incluye cultivos celulares y cultivos de tejidos, así como productos alimenticios. Tubos de dos y tres tapones.
1 bobina
CO2 1200, O2 200, N2 80
Beige
135°C